Print…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethynyl-2,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC56733-1G PC56733-250MG
APOSPC56733-1GEA 654 EUR
APOSPC56733-1G APOSPC56733-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Fórmula: C₉H₃F₅O
Peso Molecular: 222.112 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD31618862
Número CAS: 2237235-34-4
UN: 1993
ADR: 3 III