Print…
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56711-1G PC56711-5G
APOSPC56711-1GEA 1390 EUR
APOSPC56711-1G APOSPC56711-5G
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31618860
Número CAS: 1895190-72-3