Print…
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56706-250MG PC56706-500MG
APOSPC56706-250MGEA 0 EUR
APOSPC56706-250MG APOSPC56706-500MG
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine
Fórmula: C₅H₃ClF₂N₂O
Peso Molecular: 180.54 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18415615
Número CAS: 1192813-64-1