Print…
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,4-Bis(trifluoromethyl)-2,5-dibromobenzene, 1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC56680-1G PC56680-250MG PC56680-5G
APOSPC56680-1GEA 48 EUR
APOSPC56680-1G APOSPC56680-250MG APOSPC56680-5G
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₈H₂Br₂F₆
Peso Molecular: 371.9 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15526888
Número CAS: 2375-96-4