Print…
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Iodo-6H-hexaflurotoluene, 2-Iodo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride
PC56677-1G PC56677-250MG
APOSPC56677-1GEA 522 EUR
APOSPC56677-1G APOSPC56677-250MG
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₇HF₆I
Peso Molecular: 325.978 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31613611
Número CAS: 2237235-23-1