Print…
Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-(ethoxymethylene)-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylidene)-3-oxobutanoate
PC5667-1G PC5667-5G
APOSPC5667-1GEA 190 EUR
APOSPC5667-1G APOSPC5667-5G
Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Fórmula: C₉H₁₂F₂O₄
Ponto de ebulição: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10567161
Número CAS: 176969-33-8