Print…
3-Bromo-2,5-difluorophenol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56338-1G PC56338-250MG
APOSPC56338-1GEA 730 EUR
APOSPC56338-1G APOSPC56338-250MG
3-Bromo-2,5-difluorophenol 95+%
3-Bromo-2,5-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28528419
Número CAS: 1783357-67-4