Print…
4-Bromo-2,5-difluorobenzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2,5-bifluorophenylboronic acid, (4-bromo-2,5-difluorophenyl)boronic acid
PC56334-1G PC56334-5G PC56334-25G
APOSPC56334-1GEA 52.2 EUR
APOSPC56334-1G APOSPC56334-5G APOSPC56334-25G
4-Bromo-2,5-difluorobenzeneboronic acid 97%
4-Bromo-2,5-difluorobenzeneboronic acid
Fórmula: C₆H₄BBrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07644467
Número CAS: 1106676-82-7