Print…
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56285-1G PC56285-250MG PC56285-5G
APOSPC56285-1GEA 197 EUR
APOSPC56285-1G APOSPC56285-250MG APOSPC56285-5G
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Peso Molecular: 199.136 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28347722
Número CAS: 1079992-96-3