Print…
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC56284-1G PC56284-5G
APOSPC56284-1GEA 95.7 EUR
APOSPC56284-1G APOSPC56284-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₆F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09954767
Número CAS: 70692-45-4