Print…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: [2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
PC56282-1G PC56282-250MG PC56282-5G
APOSPC56282-1GEA 422 EUR
APOSPC56282-1G APOSPC56282-250MG APOSPC56282-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₆F₅N
Peso Molecular: 211.132 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06212917
Número CAS: 581813-21-0
UN: 1760
ADR: 8 III