Print…
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56281-1G PC56281-250MG
APOSPC56281-1GEA 2050 EUR
APOSPC56281-1G APOSPC56281-250MG
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone
Fórmula: C₅H₆F₂O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD25371848
Número CAS: 1461713-56-3