Print…
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC56277-1G PC56277-250MG PC56277-5G
APOSPC56277-1GEA 92.8 EUR
APOSPC56277-1G APOSPC56277-250MG APOSPC56277-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₃F₅INO
Peso Molecular: 339.001 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28789909
Número CAS: 1803729-60-3