Print…
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56262-1G PC56262-250MG
APOSPC56262-1GEA 841 EUR
APOSPC56262-1G APOSPC56262-250MG
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₅BrF₄O₂
Peso Molecular: 301.032 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31613607
Número CAS: 2090828-24-1