Print…
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56261-1G PC56261-250MG
APOSPC56261-1GEA 0 EUR
APOSPC56261-1G APOSPC56261-250MG
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂I
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12922621
Número CAS: 1208074-72-9