Print…
2'-Bromo-6'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC56259-1G PC56259-250MG PC56259-5G
APOSPC56259-1GEA 696 EUR
APOSPC56259-1G APOSPC56259-250MG APOSPC56259-5G
2'-Bromo-6'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2'-Bromo-6'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₅BrF₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31613606
Número CAS: 2091610-87-4