Print…
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56258-1G PC56258-250MG PC56258-5G
APOSPC56258-1GEA 0 EUR
APOSPC56258-1G APOSPC56258-250MG APOSPC56258-5G
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂I
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD20233325
Número CAS: 1349718-22-4