Print…
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56248-1G PC56248-25G PC56248-5G
APOSPC56248-1GEA 116 EUR
APOSPC56248-1G APOSPC56248-25G APOSPC56248-5G
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11042793
Número CAS: 219685-84-4