Print…
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC56244-1G PC56244-250MG
APOSPC56244-1GEA 720 EUR
APOSPC56244-1G APOSPC56244-250MG
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₇FN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12197351
Número CAS: 177960-38-2