Print…
7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56239-100MG PC56239-250MG
APOSPC56239-100MGEA 279 EUR
APOSPC56239-100MG APOSPC56239-250MG
7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄FIN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31580164
Número CAS: 2227272-43-5