Print…
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
PC56238-1G PC56238-250MG PC56238-5G
APOSPC56238-1GEA 654 EUR
APOSPC56238-1G APOSPC56238-250MG APOSPC56238-5G
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₃H₉FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03617287
Número CAS: 77279-89-1