Print…
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,3,5,6-Tetrafluorophenyl) prop-2-enoate
PC56225-5G PC56225-1G PC56225-25G
APOSPC56225-5GEA 405 EUR
APOSPC56225-5G APOSPC56225-1G APOSPC56225-25G
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate
Fórmula: C₉H₄F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129957
Número CAS: 101156-32-5