Print…
3,3,4,4,5,5,6,6-Octafluoroazepane-2,7-diimine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56221-1G PC56221-250MG
APOSPC56221-1GEA 400 EUR
APOSPC56221-1G APOSPC56221-250MG
3,3,4,4,5,5,6,6-Octafluoroazepane-2,7-diimine
3,3,4,4,5,5,6,6-Octafluoroazepane-2,7-diimine
Fórmula: C₆H₃F₈N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30062895
Número CAS: 1980063-89-5