Print…
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56217-1G PC56217-250MG
APOSPC56217-1GEA 580 EUR
APOSPC56217-1G APOSPC56217-250MG
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Fórmula: C₂₁H₉BF₃₆O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28137329
Número CAS: 1995-96-6