Print…
1-(Perfluorobutyl)icosane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56216-1G PC56216-250MG
APOSPC56216-1GEA 116 EUR
APOSPC56216-1G APOSPC56216-250MG
1-(Perfluorobutyl)icosane 97%
1-(Perfluorobutyl)icosane
Fórmula: C₂₄H₄₁F₉
Peso Molecular: 500.568 g/mol
Ponto de Fusão: 38…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28135957
Número CAS: 808758-67-0