Print…
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC56211-1G PC56211-250MG
APOSPC56211-1GEA 642 EUR
APOSPC56211-1G APOSPC56211-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31580162
Número CAS: 2090690-37-0