Print…
4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56208-1G PC56208-5G PC56208-10G
APOSPC56208-1GEA 101 EUR
APOSPC56208-1G APOSPC56208-5G APOSPC56208-10G
4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrF₂O
Peso Molecular: 220.999 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16659085
Número CAS: 135564-22-6