Print…
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC56189-1G PC56189-5G PC56189-25G
APOSPC56189-1GEA 23.2 EUR
APOSPC56189-1G APOSPC56189-5G APOSPC56189-25G
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃F₃INO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12024303
Número CAS: 887707-23-5