Print…
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56187-1G PC56187-250MG
APOSPC56187-1GEA 944 EUR
APOSPC56187-1G APOSPC56187-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₂BrF₄N
Peso Molecular: 268.006 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31568568
Número CAS: 2091606-83-4