Print…
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3,6-dihydro-2H-pyridine, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
PC56183-1G PC56183-5G
APOSPC56183-1GEA 200 EUR
APOSPC56183-1G APOSPC56183-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₂₁BF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18383322
Número CAS: 1219931-41-5