Print…
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium, trifluoro(2,2,2-trifluoroethyl)boranuide
PC56181-100MG PC56181-250MG
APOSPC56181-100MGEA 277 EUR
APOSPC56181-100MG APOSPC56181-250MG
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Fórmula: C₂H₂BF₆·K
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD27981361
Número CAS: 1510778-85-4