Print…
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56176-1G PC56176-250MG PC56176-5G
APOSPC56176-1GEA 1220 EUR
APOSPC56176-1G APOSPC56176-250MG APOSPC56176-5G
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95+%
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₂F₈O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD31568567
Número CAS: 2227272-56-0