Print…
7-Fluorobenzo[b]furan
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Fluoro-1-benzofuran, 7-Fluorobenzofuran
PC56174-1G PC56174-250MG PC56174-100MG
APOSPC56174-1GEA 105 EUR
APOSPC56174-1G APOSPC56174-250MG APOSPC56174-100MG
7-Fluorobenzo[b]furan
7-Fluorobenzo[b]furan
Fórmula: C₈H₅FO
Peso Molecular: 136.123 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15143817
Número CAS: 24410-61-5