Print…
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56173-1G PC56173-250MG
APOSPC56173-1GEA 1210 EUR
APOSPC56173-1G APOSPC56173-250MG
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂BrF₄I
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31568566
Número CAS: 2227272-51-5