Print…
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzene, 2,3-difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)-
PC56170-1G PC56170-250MG PC56170-5G
APOSPC56170-1GEA 281 EUR
APOSPC56170-1G APOSPC56170-250MG APOSPC56170-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂F₅I
Peso Molecular: 307.987 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31568564
Número CAS: 2227272-80-0