Print…
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: trifluoro-[(4-methoxyphenyl)methoxymethyl]boranuide, Potassium, Potassium trifluoro(((4-methoxybenzyl)oxy)methyl)borate
PC56166-5G PC56166-1G
APOSPC56166-5GEA 376 EUR
APOSPC56166-5G APOSPC56166-1G
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Fórmula: C₉H₁₁BF₃O₂·K
Peso Molecular: 258.087 g/mol
Ponto de Fusão: 203…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11505925
Número CAS: 1027642-26-7