Print…
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5616-1G PC5616-250MG
APOSPC5616-1GEA 140 EUR
APOSPC5616-1G APOSPC5616-250MG
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Fórmula: C₉H₇FN₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094297
Número CAS: 446065-20-9