Print…
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (6-Bromo-5-fluoropyridine-3-yl)methanol
PC56155-1G PC56155-250MG PC56155-5G
APOSPC56155-1GEA 290 EUR
APOSPC56155-1G APOSPC56155-250MG APOSPC56155-5G
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine 95+%
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅BrFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16606994
Número CAS: 1227502-23-9