Print…
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC56144-100MG PC56144-250MG
APOSPC56144-100MGEA 145 EUR
APOSPC56144-100MG APOSPC56144-250MG
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrF₅O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31561290
UN: 2811
ADR: 6.1,III