Print…
2-Fluoro-4-iodophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56141-1G PC56141-5G PC56141-10G
APOSPC56141-1GEA 176 EUR
APOSPC56141-1G APOSPC56141-5G APOSPC56141-10G
2-Fluoro-4-iodophenol
2-Fluoro-4-iodophenol
Fórmula: C₆H₄FIO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11109769
Número CAS: 2713-28-2