Print…
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56139-100MG PC56139-1G PC56139-250MG
APOSPC56139-100MGEA 198 EUR
APOSPC56139-100MG APOSPC56139-1G APOSPC56139-250MG
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Fórmula: C₅H₆FN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11848415
Número CAS: 940958-93-0