Print…
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56138-1G PC56138-250MG
APOSPC56138-1GEA 433 EUR
APOSPC56138-1G APOSPC56138-250MG
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Fórmula: C₆H₆FNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23713127
Número CAS: 1428234-71-2