Print…
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-1-fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
PC56128-1G PC56128-5G
APOSPC56128-1GEA 139 EUR
APOSPC56128-1G APOSPC56128-5G
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Fórmula: C₈H₇BrFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31543788
Número CAS: 2187435-02-3