Print…
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56125-1G PC56125-250MG PC56125-5G
APOSPC56125-1GEA 109 EUR
APOSPC56125-1G APOSPC56125-250MG APOSPC56125-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₄
Peso Molecular: 204.128 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24497448
Número CAS: 913985-07-6