Print…
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
PC56122-1G PC56122-250MG
APOSPC56122-1GEA 545 EUR
APOSPC56122-1G APOSPC56122-250MG
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Fórmula: C₈H₅F₄NO₂
Peso Molecular: 223.124 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28799115
Número CAS: 1804053-00-6