Print…
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56117-1G PC56117-250MG
APOSPC56117-1GEA 473 EUR
APOSPC56117-1G APOSPC56117-250MG
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Peso Molecular: 220.145 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399135
Número CAS: 1261582-03-9