Print…
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56115-1G PC56115-250MG
APOSPC56115-1GEA 973 EUR
APOSPC56115-1G APOSPC56115-250MG
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Fórmula: C₉H₇BrF₂O₃
Peso Molecular: 281.051 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27927650
Número CAS: 705279-03-4