Print…
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56110-1G PC56110-250MG PC56110-5G
APOSPC56110-1GEA 405 EUR
APOSPC56110-1G APOSPC56110-250MG APOSPC56110-5G
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
Fórmula: C₃H₂F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31536706
Número CAS: 311810-76-1