Print…
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56105-1G PC56105-250MG
APOSPC56105-1GEA 609 EUR
APOSPC56105-1G APOSPC56105-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde 95+%
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₈H₅F₃O
Peso Molecular: 174.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28519661
Número CAS: 1785431-84-6