Print…
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56096-1G PC56096-250MG
APOSPC56096-1GEA 545 EUR
APOSPC56096-1G APOSPC56096-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₄S
Peso Molecular: 268.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25460318
Número CAS: 1301739-14-9